Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter
Bredde (metrisk):
63 mm
83 mm
110 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Farvet, printbar vinylfilm til termotransferprintere
- Permanent akrylklæber
- Til generel og industriel identifikation
- Kompatibel med Brady printer modeller BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Leveres som 40m ruller i tre bredder
- Driftstemperaturer -70 °C til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Gloss |
| Format | Continuous |
| Materiale | Trykfølsom vinyl |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |