Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Flag, 76 mm Core
Artikelnummer. 11598624
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 Labelprinter; BBP ™12 Labelprinter; THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100 Industrial, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række:
1
2
Lodret gentagelse (metrisk):
26 mm
46 mm
Artikelnummer. 11598624
Brand: Brady™ 217025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flag til termotransferprintere.
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Til glatte overflader
  • Permanent klæbemiddel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polypropylen (B-425A)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™11 Labelprinter; BBP ™12 Labelprinter; THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 33 mm
Etiketter pr. række 2
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0046 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 46 mm
Dimensioner (LxB) 30.00 mm (W) x 10.00 mm (H)
Længde (engelsk) 0.39 in.
Bredde (engelsk) 1.18 in.
Bredde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 30 mm
Højde (engelsk) 0.39 in.
Højde (metrisk) 10 mm
Højde (metrisk) printbart område 10 mm
Alternativt varenummer BPTFT-01-425