Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printable Flag, 76 mm Core
Artikelnummer. 11568624
Til brug med (udstyr):
BBP ™11 Labelprinter; BBP ™12 Labelprinter; THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100 Industrial, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række:
1
2
Lodret gentagelse (metrisk):
26 mm
46 mm
Artikelnummer. 11568624
Brand: Brady™ 217022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flag til termotransferprintere.
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Til glatte overflader
  • Permanent klæbemiddel
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen (B-425A)
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100 Industrial, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0046 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 26 mm
Dimensioner (LxB) 30.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Længde (engelsk) 0.39 in.
Bredde (engelsk) 1.18 in.
Bredde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 30 mm
Højde (engelsk) 0.39 in.
Højde (metrisk) 10 mm
Alternativt varenummer THTFP-01-425