Få mere at vide
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Artikelnummer. 17881118
Encompass_Preferred
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 22,2 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 6,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Etiketter pr. række:
1 etiket
2 etiketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 300
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Diameter (metrisk) Etiketter pr. række unitSize
17881118 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 2000
17860168 101,6 x 101,6 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 300
17849277 101,6 x 101,6 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 500
17840368 50,8 x 6,4 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 2000
17838987 50,8 x 6,4 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 4000
17830838 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 1000
17800178 25,4 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 1000
17828987 25,4 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 3000
17839757 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 25,4 mm 2 etiketter Pakke med 2000
17800258 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 76,2 mm 2 etiketter Pakke med 4000
17881288 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 1000
17879557 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 5000
17850628 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 2 etiketter Pakke med 2000
17801298 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 2 etiketter Pakke med 4000
17830348 22,2 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 1000
17850818 22,2 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 3000
17821108 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etiket Pakke med 1000
17869067 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etiket Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17881118 Leverandør GA International Leverandørnr. UC28C32WH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Tekniske data
Farve White
Slutte Medium Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -321°F to +250°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Dimensioner (L x B) 50,8 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelsk) 3 in.
Diameter (metrisk) 76,2 mm