Få mere at vide
Invitrogen™ Termisk printer til iBright og iGlow billeddannelsessystemer
Artikelnummer. 16418103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 printer
Artikelnummer. Mængde
16418103 1 printer
1 options
Artikelnummer. 16418103 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A45235
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Denne højhastigheds- og kompakte termoprinter er plug-and-play og tilsluttes direkte til en iBright Billedbehandlingssystem.
Sony UP-X898MD Digital Graphic Printer er en termisk printer, der understøtter direkte print fra iBright og iGlow billedsystemer. Denne højhastigheds- og kompakte printer kan levere sort-hvide print af høj kvalitet på under to sekunder, og denne højhastigheds- og kompakte printer er plug-and-play og forbinder direkte til iBright og iGlow Imaging Systems gennem en af de tilgængelige USB porte. Print billeder i høj kvalitet på få sekunder uden behov for netværksforbindelse. Billeder i viewporten udskrives som vist med aktuelt zoomniveau og analyseannotationer bevaret.
Funktioner ved den digitale grafiske printer inkluderer:
  • Højhastighedsprint—udskriver billeder på 320 mm x 100 mm på cirka to sekunder
  • Kompakt, pladsbesparende design (88 mm x 154 mm x 240 mm (HxWxD))
  • Højdensitets 325 dpi print (1280 x 500 pixels)
  • 256 gråtoner
  • USB 2.0-grænseflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) iBright og iGlow billeddannelsessystemer
Opløsning 325 DPI
Dimensioner 3,46 x 6,06 x 9,45 tommer (88 x 154 x 240 mm)
Volumen Op til 254
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-imaging, DNA-gel-billeddannelse, protein-gel-billeddannelse
Produktlinje iBright
Produkttype Billedbehandlingssystem
Mængde 1 printer
Vægt (engelsk) 5.5 lb
Vægt (metrisk) 2.5 kg