Få mere at vide
Eppendorf™ Termisk printer DPU-S445
Artikelnummer. 15723275 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Printer EU Plug
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15723275 Printer EU Plug Hver
1 options
Artikelnummer. 15723275 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6135011000
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Termisk linje prikprinter med høj udskrivningshastighed og klar skriftproduktion.
  • Automatisk udskrift af resultater
  • Nem og direkte forbindelse via USB
  • Kompakt og let
  • Nem papirorientering
  • Kompatibel med BioPhotometer D30 og den BioSpectrometer produktlinje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BioPhotometer D30 og den BioSpectrometer produktlinje
Type Termisk prikprinter
Oversigt Maksimal udskrivningshastighed: 90 mm/sek., prikker/linje: 832, opløsning: 8 prikker/mm
Inkluderer Printer EU Plug