Få mere at vide
Kern Sohn Thermal Printer
:
(L x W x H) 140 x 165 x 50 mm
Beskrivelse
- For printing weighing results, recipes, quantities etc. or for GLP record keeping of balance adjustment with date and time print
- FLP/GMP compliant print form available as standard. Language versions: DE, GB, FR
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | Data Interface RS-232 |
| Elektriske krav | Mains Adapter External, 100/240 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 165 x 50 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.