Få mere at vide
Cole-Parmer™ Benchtop varmebeskytter, glaskeramik
Artikelnummer. p-8005080 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
228 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11807242
Brand: Cole-Parmer™ 0600500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold din bordplade sikker mod varmt laboratorieudstyr med denne glaskeramiske bordplade varmebeskytter.
  • Pladen har hjørnefødder for at forhindre varmekontakt med bordpladen.
  • Glaskeramisk overflade modstår pletter og er nem at rengøre.
  • Temperaturområdet er fra -392 °F til +1200 °F (-236 C °til +649 °C).
Tekniske data
Produkttype Benchtop varmebeskytter
Materiale Glaskeramik
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 228 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 228 mm
Engangs Genanvendelig
Temperatur (engelsk) Max. 1200 °F
Temperatur (metrisk) Maks 649 °C
Mængde 1 stk.