Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermal Mixers and Blocks
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Blandemaskine med blok
Blok
Holder:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 2 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
20 x 5 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få variabel hastighed og temperaturkontrol med Thermo Scientific™ Thermal Mixer, som leveres med et udvalg af blokke til mikrorør og mikroplader.
- Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
- Kompakt størrelse med støjsvag drift
- Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
Mixer-funktioner
- Hurtig opvarmnings- og afkølingstider og hurtig til at nå den specificerede blandingshastighed
- Temperaturkontrolområde: 15°C under omgivelsestemperatur til 100°C
- Temperaturindstillingsområde: +4°C til 100°C
- Rystehastighed: 250 til 1400 rpm
- Temperaturstabilitet: ±0,1°C
- Jævn blanding på tværs af termorysterblokken
- Fremragende ensartethed på tværs af blokken
- Digital timer med lydalarm: 1 min til 96 timer
- Temperaturkalibreringsfunktion – kompenser for forskelle i de termiske egenskaber ved forskellige rør og prøver
- Valg mellem 5 udskiftelige blokke
- LCD-skærm viser den indstillede og faktiske driftstid, blandehastighed og temperatur
- Opvarmning/køling og blandingsfunktioner kan køres uafhængigt af hinanden
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 2 mm |
| Hastighedsområde | 250 til 1400 rpm |
| Elektriske krav | 120/240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 100 °C |
| Watt | 60 W |
| Holder | 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør |
| Rørkapacitet | 0.5 mL, 1.5 mL |
| Produkttype | Blandemaskine med blok |
| Stiktype | USA-, EU-, UK-stik |
| Dimensioner (L x B x H) | 130 x 230 x 205 mm |
| Vis mere |