Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermal Mixers and Blocks
Artikelnummer. 15693017 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Blandemaskine med blok
Blok
Holder:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder unitSize
15693017 Blok 20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15653027 Blandemaskine med blok 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15623027 Blandemaskine med blok 24 x 1,5 ml mikrorør Hver
15633027 Blandemaskine med blok 24 x 2,0 ml mikrorør Hver
15643027 Blandemaskine med blok 20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15663027 Blandemaskine med blok 96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler Hver
15673017 Blok 24 x 1,5 ml mikrorør Hver
15683017 Blok 24 x 2,0 ml mikrorør Hver
15603027 Blok 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15613027 Blok 96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15693017 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 13687714
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få fleksibilitet med denne vertikale mixer med variabel hastighed og temperaturkontrol til en række forskellige applikationer.
Få variabel hastighed og temperaturkontrol med Thermo Scientific™ Thermal Mixer, som leveres med et udvalg af blokke til mikrorør og mikroplader.
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
Produkttype Blok
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Antal stillinger 20 x 2 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)