Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermal Mixers and Blocks
Artikelnummer. 15673017 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Blandemaskine med blok
Blok
Holder:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 2 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
20 x 5 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15673017
Brand: Thermo Scientific™ 13687712
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få fleksibilitet med denne vertikale mixer med variabel hastighed og temperaturkontrol til en række forskellige applikationer.
Få variabel hastighed og temperaturkontrol med Thermo Scientific™ Thermal Mixer, som leveres med et udvalg af blokke til mikrorør og mikroplader.
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 24 x 1,5 ml mikrorør
Rørkapacitet 1.5 mL
Produkttype Blok
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Antal stillinger 24