Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermal Mixers and Blocks
Artikelnummer. 15653027 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Blok
Mixer med blok
Holder:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder unitSize
15653027 Mixer med blok 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15623027 Mixer med blok 24 x 1,5 ml mikrorør Hver
15633027 Mixer med blok 24 x 2,0 ml mikrorør Hver
15643027 Mixer med blok 20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15663027 Mixer med blok 96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler Hver
15673017 Blok 24 x 1,5 ml mikrorør Hver
15683017 Blok 24 x 2,0 ml mikrorør Hver
15693017 Blok 20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15603027 Blok 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør Hver
15613027 Blok 96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15653027 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 13687720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26585.00 DKK
    25292.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 1292.34 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få fleksibilitet med denne vertikale mixer med variabel hastighed og temperaturkontrol til en række forskellige applikationer.
Få variabel hastighed og temperaturkontrol med Thermo Scientific™ Thermal Mixer, som leveres med et udvalg af blokke til mikrorør og mikroplader.
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
Mixer-funktioner
  • Hurtig opvarmnings- og afkølingstider og hurtig til at nå den specificerede blandingshastighed
  • Temperaturkontrolområde: 15°C under omgivelsestemperatur til 100°C
  • Temperaturindstillingsområde: +4°C til 100°C
  • Rystehastighed: 250 til 1400 rpm
  • Temperaturstabilitet: ±0,1°C
  • Jævn blanding på tværs af termorysterblokken
  • Fremragende ensartethed på tværs af blokken
  • Digital timer med lydalarm: 1 min til 96 timer
  • Temperaturkalibreringsfunktion – kompenser for forskelle i de termiske egenskaber ved forskellige rør og prøver
  • Valg mellem 5 udskiftelige blokke
  • LCD-skærm viser den indstillede og faktiske driftstid, blandehastighed og temperatur
  • Opvarmning/køling og blandingsfunktioner kan køres uafhængigt af hinanden
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2 mm
Hastighedsområde 250 til 1400 rpm
Elektriske krav 120/240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Watt 60 W
Holder 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
Rørkapacitet 0.5 mL, 1.5 mL
Produkttype Mixer med blok
Stiktype USA-, EU-, UK-stik
Dimensioner (L x B x H) 130 x 230 x 205 mm
Højde (engelsk) 8,07 tommer
Højde (metrisk) 205 mm
Længde (engelsk) 5,11 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (engelsk) 9,05 tommer
Bredde (metrisk) 230 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Vise LCD
Til brug med (applikation)
  • Genetisk analyse
  • DNA- og RNA-ekstraktion
  • Prøveklargøring
  • Biokemiske undersøgelser af enzymatiske reaktioner og processer
  • Udvinding af metabolitter fra cellulært materiale
  • Inkubation
  • Agitation
  • Nedbrydning
  • Prøver/standarder til peptidkortlægning
Timer rækkevidde 1 min. til 96 timer (1 min. trin)
Garanti og servicetilbud 2 år