Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermal Mixers and Blocks
Artikelnummer. 15643027 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Blandemaskine med blok
Blok
Holder:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
20 x 2 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
20 x 5 mL (blok), 12 x 1,5 mL (mikrorør)
24 x 1,5 ml mikrorør
24 x 2,0 ml mikrorør
96-brønds mikroplader, 0,2 ml rørstrimler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15643027
Brand: Thermo Scientific™ 13687719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få fleksibilitet med denne vertikale mixer med variabel hastighed og temperaturkontrol til en række forskellige applikationer.
Få variabel hastighed og temperaturkontrol med Thermo Scientific™ Thermal Mixer, som leveres med et udvalg af blokke til mikrorør og mikroplader.
  • Opvarmnings- og afkølingsevne til en bred vifte af applikationer
  • Kompakt størrelse med støjsvag drift
  • Praktiske pakker, der inkluderer en termisk mixer med en blok
Mixer-funktioner
  • Hurtig opvarmnings- og afkølingstider og hurtig til at nå den specificerede blandingshastighed
  • Temperaturkontrolområde: 15°C under omgivelsestemperatur til 100°C
  • Temperaturindstillingsområde: +4°C til 100°C
  • Rystehastighed: 250 til 1400 rpm
  • Temperaturstabilitet: ±0,1°C
  • Jævn blanding på tværs af termorysterblokken
  • Fremragende ensartethed på tværs af blokken
  • Digital timer med lydalarm: 1 min til 96 timer
  • Temperaturkalibreringsfunktion – kompenser for forskelle i de termiske egenskaber ved forskellige rør og prøver
  • Valg mellem 5 udskiftelige blokke
  • LCD-skærm viser den indstillede og faktiske driftstid, blandehastighed og temperatur
  • Opvarmning/køling og blandingsfunktioner kan køres uafhængigt af hinanden
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2 mm
Hastighedsområde 250 til 1400 rpm
Elektriske krav 120/240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 100 °C
Watt 60 W
Holder 20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorør
Rørkapacitet 0.2 mL, 1.5 mL
Produkttype Blandemaskine med blok
Stiktype USA-, EU-, UK-stik
Dimensioner (L x B x H) 130 x 230 x 205 mm
Højde (engelsk) 8,07 tommer
Højde (metrisk) 205 mm
Længde (engelsk) 5,11 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (engelsk) 9,05 tommer
Bredde (metrisk) 230 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Vise LCD
Til brug med (applikation)
  • Genetisk analyse
  • DNA- og RNA-ekstraktion
  • Prøveklargøring
  • Biokemiske undersøgelser af enzymatiske reaktioner og processer
  • Udvinding af metabolitter fra cellulært materiale
  • Inkubation
  • Agitation
  • Nedbrydning
  • Prøver/standarder til peptidkortlægning
Timer rækkevidde 1 min. til 96 timer (1 min. trin)
Garanti og servicetilbud 2 år