Få mere at vide
LTE Scientific™ Termisk dataprinter
Artikelnummer. 12735385
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Alle LTE Touchclave K& F model autoklaver
Alle LTE Touchclave R model autoklaver
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12735385 Alle LTE Touchclave K& F model autoklaver Hver
12735405 Alle LTE Touchclave R model autoklaver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12735385 Leverandør LTE Scientific™ Leverandørnr. TC/TDP/01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termisk dataprinter til LTE Touchlave modeller.
  • Termisk dataprinter
  • Udskriver alle cyklusdata, efterhånden som cyklussen skrider frem
  • Udskriften inkluderer eventuelle fejl/advarsler
  • Giver trykt validering af indlæsningssucces
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Alle LTE Touchclave K& F model autoklaver
Model- TC/TDP/01
Produkttype Termisk dataprinter