Få mere at vide
Applied BioSystems™ Thermal Cycler Fleet Control Software
Artikelnummer. 16369666 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. 16369666
Brand: Applied BioSystems™ A40070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bevar kontrollen med Thermal Cycler Fleet Control Software.
Applied Biosystems™ Fleet Control Software er lige så intuitiv og nem at bruge som vores termiske cyklere. Med dette værktøj vil ’du være i stand til at se og kontrollere alt Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-systemer, automatiserede termiske cyklere og SimpliAmp™ Thermal Cyclers i dit anlæg.
Secure —Fleet Control Software kommer installeret på en server,
der —sidder sikkert bag din firewall Fleksibel
opret —brugerdefinerede tilladelser og regler for brugere, metoder
og —instrumenter Kraftfuldt hurtigt se din termiske cykler-beholdning og tilgængelighed direkte fra dashboardet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Produktlinje Applied Biosystems
Display Type 19,5'' Bred synsvinkel
Softwaretype Instrumentstyring og kontrol
Produkttype Thermal Cycler Fleet Control Software
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 1 stk.