Få mere at vide
Julabo™ Termiske badevæsker
Farve:
Klar
Klarhed
Lysebrun
Lysegul
Mængde:
5 l
10 l
Model-:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HY
Højskole
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C til +180 °C
-30 °C til +80 °C
-50 °C til +105 °C
-80 °C til +55 °C
0 °C til 220 °C
20 °C til 250 °C
40 °C til 170 °C
50 °C til 350 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til lukkede systemer som f.eks Presto eller Forte
- Har brede temperaturområder
- Lav viskositet
- Høj stabilitet
- God varmeledningsevne
- Minimum lugt
- Lav korrosionstendens
- Lav toksicitet
- Lang holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysebrun |
| Temperaturområde | 20 °C til 250 °C |
| Type | Termisk badevæske |
| Væskeleveringstype | Termisk bad |
| Til brug med (applikation) | Ideel til temperaturkontrolapplikationer og garanterer sikker og pålidelig drift, viskositet, oxi |
| Inkluderer | Aftapningshane |
| Model- | Højskole |
| Mængde | 5 l |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | >400 °C |
| Viskositet | 55 mm 2 /s ved 20 °C |