Få mere at vide
- Home
- Products
- Bade
- Badetilbehør
- Julabo™ Termiske badevæsker
Julabo™ Termiske badevæsker
Artikelnummer. 11960218
Skift visning
Farve:
Klar
Klarhed
Lysebrun
Lysegul
Mængde:
5 l
10 l
Model-:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HY
Højskole
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C til +180 °C
-30 °C til +80 °C
-40 °C til +180 °C
-50 °C til +105 °C
-80 °C til +55 °C
-85 °C til +170 °C
0 °C til 220 °C
20 °C til 250 °C
30 °C til 335 °C
40 °C til 170 °C
50 °C til 350 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Pakke med 10
Pakke med 5
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Mængde | Model- | Temperaturområde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11960218 | Klar | 5 l | HY | -80 °C til +55 °C | 5 L |
| 10363385 | Lysegul | 10 l | Termisk G | -30 °C til +80 °C | 10 L |
| 11950278 | Klar | 5 l | H10 | -20 °C til +180 °C | 5 L |
| 11900228 | Klarhed | 5 l | Termisk M | 40 °C til 170 °C | 5 L |
| 10551802 | Lysebrun | 10 l | Højskole | 20 °C til 250 °C | 10 L |
| 10048001 | Lysebrun | 5 l | H20S | 0 °C til 220 °C | 5 L |
| 11967458 | Klar | 5 l | H5 | -50 °C til +105 °C | 5 L |
| 11924738 | Klar | 5 l | H350 | 50 °C til 350 °C | 5 L |
| 11957458 | Klar | 10 l | H10 | -40 °C til +180 °C | 10 L |
| 11970218 | Klar | 10 l | H5 | -50 °C til +105 °C | 10 L |
| 11950238 | Klar | 10 l | HY | -80 °C til +55 °C | 10 L |
| 10518530 | Klar | 10 l | HL80 | -85 °C til +170 °C | Pakke med 10 |
| 11960248 | Klar | 5 l | HL80 | -85 °C til +170 °C | 5 L |
| 10162101 | Lysebrun | 10 l | H20S | 0 °C til 220 °C | 10 L |
| 11920268 | Lysebrun | 10 l | H250S | 20 °C til 250 °C | 10 L |
| 11989068 | Lysebrun | 5 l | Højskole | 20 °C til 250 °C | 5 L |
| 11924728 | Lysegul | 5 l | H335 | 30 °C til 335 °C | Pakke med 5 |
| 11930268 | Lysebrun | 5 l | H250S | 20 °C til 250 °C | Pakke med 5 |
| 11947458 | Lysegul | 5 l | Termisk G | -30 °C til +80 °C | 5 L |
| 10468881 | Klarhed | 10 l | Termisk M | 40 °C til 170 °C | 10 L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11960218
Leverandør
Julabo™
Leverandørnr.
8940105
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Til lukkede systemer som f.eks Presto eller Forte
- Har brede temperaturområder
- Lav viskositet
- Høj stabilitet
- God varmeledningsevne
- Minimum lugt
- Lav korrosionstendens
- Lav toksicitet
- Lang holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Kølecirkulationspumper |
| Temperaturområde | -80 °C til +55 °C |
| Type | Termisk badevæske |
| Væskeleveringstype | Termisk bad |
| Inkluderer | Aftapningshane |
| Model- | HY |
| Mængde | 5 l |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | >400 °C |
| Viskositet | <4 mm 2 /s ved 20 °C |