Få mere at vide
Julabo™ Termiske badevæsker
Artikelnummer. 11900228
Farve:
Klar
Klarhed
Lysebrun
Lysegul
Mængde:
5 l
10 l
Model-:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HY
Højskole
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C til +180 °C
-30 °C til +80 °C
-50 °C til +105 °C
-80 °C til +55 °C
0 °C til 220 °C
20 °C til 250 °C
40 °C til 170 °C
50 °C til 350 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Pakke med 5
Artikelnummer. 11900228
Brand: Julabo™ 8940101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til temperaturstyringsapplikationer. Julabo™ Termiske badevæsker giver sikker og pålidelig drift.
  • Til lukkede systemer som f.eks Presto eller Forte
  • Har brede temperaturområder
  • Lav viskositet
  • Høj stabilitet
  • God varmeledningsevne
  • Minimum lugt
  • Lav korrosionstendens
  • Lav toksicitet
  • Lang holdbarhed
Tekniske data
Farve Klarhed
Temperaturområde 40 °C til 170 °C
Type Termisk badevæske
Væskeleveringstype Termisk bad
Til brug med (applikation) Ideel til temperaturkontrolapplikationer og garanterer sikker og pålidelig drift, viskositet, oxi
Inkluderer Aftapningshane
Model- Termisk M
Mængde 5 l
Temperatur (metrisk) Maksimum >255 °C
Viskositet 298 mm 2 /s ved 20 °C