Få mere at vide
Julabo™ Termiske badevæsker
Artikelnummer. 10363385
Skift visning
Farve:
Klar
Klarhed
Lysebrun
Lysegul
Mængde:
5 l
10 l
Model-:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HY
Højskole
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C til +180 °C
-30 °C til +80 °C
-40 °C til +180 °C
-50 °C til +105 °C
-80 °C til +55 °C
0 °C til 220 °C
20 °C til 250 °C
40 °C til 170 °C
50 °C til 350 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Pakke med 5
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Model- Temperaturområde unitSize
10363385 Lysegul 10 l Termisk G -30 °C til +80 °C 10 L
11950278 Klar 5 l H10 -20 °C til +180 °C 5 L
11900228 Klarhed 5 l Termisk M 40 °C til 170 °C 5 L
10551802 Lysebrun 10 l Højskole 20 °C til 250 °C 10 L
10048001 Lysebrun 5 l H20S 0 °C til 220 °C 5 L
11967458 Klar 5 l H5 -50 °C til +105 °C 5 L
11924738 Klar 5 l H350 50 °C til 350 °C 5 L
11957458 Klar 10 l H10 -40 °C til +180 °C 10 L
11970218 Klar 10 l H5 -50 °C til +105 °C 10 L
11960218 Klar 5 l HY -80 °C til +55 °C 5 L
11950238 Klar 10 l HY -80 °C til +55 °C 10 L
10162101 Lysebrun 10 l H20S 0 °C til 220 °C 10 L
11920268 Lysebrun 10 l H250S 20 °C til 250 °C 10 L
11989068 Lysebrun 5 l Højskole 20 °C til 250 °C 5 L
11930268 Lysebrun 5 l H250S 20 °C til 250 °C Pakke med 5
11947458 Lysegul 5 l Termisk G -30 °C til +80 °C 5 L
10468881 Klarhed 10 l Termisk M 40 °C til 170 °C 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10363385 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 8940124
Anvendes til temperaturstyringsapplikationer. Julabo™ Termiske badevæsker giver sikker og pålidelig drift.
  • Til lukkede systemer som f.eks Presto eller Forte
  • Har brede temperaturområder
  • Lav viskositet
  • Høj stabilitet
  • God varmeledningsevne
  • Minimum lugt
  • Lav korrosionstendens
  • Lav toksicitet
  • Lang holdbarhed
Tekniske data
Farve Lysegul
Til brug med (udstyr) Kølecirkulationspumper
Temperaturområde -30 °C til +80 °C
Type Termisk badevæske
Væskeleveringstype Termisk bad
Inkluderer Aftapningshane
Model- Termisk G
Mængde 10 l
Viskositet 4,07 mm 2 /s ved 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • THERMAL G
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.