Få mere at vide
Julabo™ Termisk badevæske HL60
Artikelnummer. 15599785
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15599785 5 l
1 options
Artikelnummer. 15599785 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 8940141
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Ideelt egnet til alle dine temperaturkontrolapplikationer. Garanter sikker og pålidelig drift.
  • Viskositet, oxidationsegenskaber og varmeoverførsel af termiske væsker er specifikt afstemt med hver JULABO temperaturstyringsenhed
  • JULABO Termiske badevæsker er nøje udvalgt og er optimeret til maksimal ydeevne med JULABO instrumenter
  • Arbejdstemperatur: -60 til +250° C
  • Flammepunkt: +124° C
  • Brandpunkt: +142 °C
  • Viskositet (kinematisk ved 20° C i mm² /s): 5,66
  • Tæthed (ved 20° C i g/cm³ ): 0,92
  • Flydepunkt: -100° C
  • Kogepunkt: +288 °C
  • Antændelsestemperatur: +350 °C
  • Termisk udvidelseskoefficient K -1 : 0,00094
  • Varmeledningsevne [W/m K]: *0,116
  • Specifik volumenmodstand [Ohm *cm]: 4x10 14
  • Advantages:
    • Lav toksicitet
    • Lav viskositet
    • Høj stabilitet
    • Minimum lugt
    • God varmeledningsevne
    • Lav korrosionstendens
    • Brede temperaturområder
    • Inklusiv afløbshane
Tekniske data
Oversigt Klar termisk badevæske
Kapacitet (metrisk) 5 l