Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 78-101 Strikkede termohandsker
Artikelnummer. 12445150 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12445150 7 12 par
11706723 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12445150 Leverandør Ansell Leverandørnr. 78101070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.70 DKK
    478.84 DKK / 12 par
    Spare 286.86 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Strikkede termiske arbejdshandsker har specielle fibre, der giver en termisk isoleringsbarriere mellem huden og det omgivende miljø.
  • Forbedret isolering: Særlige hulkernefibre giver en termisk isoleringsbarriere mellem huden og det omgivende miljø.
  • Ekstra komfort: Strikteknologi muliggør længere og mere behagelig brug.
  • Forbedret hudvenlighed: Sømløst design, der reducerer friktion og undgår ubehag og irritation i huden.
  • Ægte alsidighed: Ambidextrous, passer til begge hænder for nemheds skyld.
  • Maksimal værdi: Kan maskinvaskes, hvilket gør dem mere hygiejniske og økonomiske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Kloreret Nej
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Blå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Thermolite
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 7
Temperatur (engelsk) Max. 104°
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
EN388 Standard 214XA
Til brug med (applikation) Automotive, fødevareforarbejdning
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Thermolite™
Foring Uforet
Serie 78-101
Temperatur (engelsk) Min 104°
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 8,8 til 10 tommer.
Længde (metrisk) 224 til 254 mm