Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 78-101 Strikkede termohandsker
Artikelnummer. 11706723 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11706723 9 12 par
12445150 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11706723 Leverandør Ansell Leverandørnr. 78101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.70 DKK
    478.84 DKK / 12 par
    Spare 286.86 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Strikkede termiske arbejdshandsker har specielle fibre, der giver en termisk isoleringsbarriere mellem huden og det omgivende miljø.
  • Handsker tørrer hurtigere end bomuld for effektivt at fjerne fugt fra huden
  • Særlige hulkernefibre giver en termisk isoleringsbarriere mellem huden og det omgivende miljø
  • Automatisk strikteknologi til længere og mere behageligt brug
  • Sømløst design eliminerer potentielt ubehag eller hudirritation
  • Termisk isolering til beskyttelse mod koldt vejr
  • Ambidextrous til at passe til begge hænder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Blå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Thermolite
Produkttype Termiske Mekanikerhandsker
Størrelse 9
EN388 Standard 214XA
Til brug med (applikation) Bilmontering, fødevareforarbejdning
Handske manchet stil Strikke
Serie 78-101
Garnmåler 13