Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Restriktionsenzymer
Artikelnummer. p-200019997 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3000 U, 150μ L
Koncentration:
20 U/μ L
Enzym:
Eam1104I
Artikelnummer. 18416548
Brand: Thermo Scientific™ ER023T1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 U/μ L
Inkubator temperatur 37 °C
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Eam1104I
Kompatibel buffer 10X Tango Buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 3000 U, 150μ L
Klip websted CTCTTC(1/4)^
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Lægemiddeludvikling
Produktlinje TheraPure
Inaktiveringstemperatur 65 °C
Form Væske