Få mere at vide
TheraPure™ rU Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17934362 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17934362 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 27180402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremstil oligonukleotidforbindelser, der kræver kontrollerede urenhedsprofiler, med denne phosphoramidit.
TheraPure phosphoramiditter er designet til oligonukleotidproducenter, der kræver højt definerede urenhedsprofiler og strengt kontrollerede processer.
Højdepunkter
  • TheraPure PAC rA-phosphoramiditter er ideelle til storskalafremstilling af oligonukleotidforbindelser, der kræver kontrollerede urenhedsprofiler i amiditfremstillingsprocesser
  • Strengt kontrollerede fremstillingsprocesser minimerer niveauer af reaktive P(III)-urenheder, som kan inkorporeres i oligonukleotidproduktet og/eller resultere i akkumulering af biprodukter, som kan være svære at fjerne under oprensningen
  • NMR-analyse udføres på hvert parti for at sikre, at niveauerne af kritiske urenheder er inden for specifikationerne
  • Begrænset resterende vand forbedrer amiditstabiliteten og eliminerer interferensen med oligonukleotidsyntese, der kan være forårsaget af for meget vand
Proces- og forsyningskædekontrol
  • En kontrolleret råvareforsyningskæde og etablerede leverandørpartnerskaber sikrer konsistens og forsyningssikkerhed
  • Processer er strengt kontrolleret og overvåget fra materialeindkøb til endelig QC og produktfrigivelse i henhold til ISO9001-standarder, hvilket giver batch-til-batch reproducerbarhed
  • Alle TheraPure RNA-phosphoramiditter leveres med partispecifikke kvalitetskontroldata, herunder HPLC- og fosfor-NMR-analyser
Produktkonfigurationer
  • TheraPure phosphoramiditter er tilgængelige med 2'-TBDMS-beskyttelse eller den nuklease-resistente 2'-OMe-modifikation
  • Hurtige eller standard afbeskyttelsesmuligheder er tilgængelige
  • 2'-TBDMS RNA-amiditkemi er den bredt accepterede standard for højkvalitets, storskala syntese af RNA-oligonukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Pulver
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype rU CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Uridin (U)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.