Få mere at vide
TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17934332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17934332 1 g
1 options
Artikelnummer. 17934332 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 27180502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstil oligonukleotidforbindelser, der kræver kontrollerede urenhedsprofiler, med denne phosphoramidit.
TheraPure phosphoramiditter er designet til oligonukleotidproducenter, der kræver højt definerede urenhedsprofiler og strengt kontrollerede processer.
Højdepunkter
  • TheraPure PAC rA-phosphoramiditter er ideelle til storskalafremstilling af oligonukleotidforbindelser, der kræver kontrollerede urenhedsprofiler i amiditfremstillingsprocesser
  • Strengt kontrollerede fremstillingsprocesser minimerer niveauer af reaktive P(III)-urenheder, som kan inkorporeres i oligonukleotidproduktet og/eller resultere i akkumulering af biprodukter, som kan være svære at fjerne under oprensningen
  • NMR-analyse udføres på hvert parti for at sikre, at niveauerne af kritiske urenheder er inden for specifikationerne
  • Begrænset resterende vand forbedrer amiditstabiliteten og eliminerer interferensen med oligonukleotidsyntese, der kan være forårsaget af for meget vand
Proces- og forsyningskædekontrol
  • En kontrolleret råvareforsyningskæde og etablerede leverandørpartnerskaber sikrer konsistens og forsyningssikkerhed
  • Processer er strengt kontrolleret og overvåget fra materialeindkøb til endelig QC og produktfrigivelse i henhold til ISO9001-standarder, hvilket giver batch-til-batch reproducerbarhed
  • Alle TheraPure RNA-phosphoramiditter leveres med partispecifikke kvalitetskontroldata, herunder HPLC- og fosfor-NMR-analyser
Produktkonfigurationer
  • TheraPure phosphoramiditter er tilgængelige med 2'-TBDMS-beskyttelse eller den nuklease-resistente 2'-OMe-modifikation
  • Hurtige eller standard afbeskyttelsesmuligheder er tilgængelige
  • 2'-TBDMS RNA-amiditkemi er den bredt accepterede standard for højkvalitets, storskala syntese af RNA-oligonukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Pulver
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype Ac-rC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure