Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nukleotider
Artikelnummer. 18486548 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
ATP Løsning, Tris Løsning
ATP Opløsning, natriumopløsning
CTP-løsning, Tris-løsning
CTP-opløsning, natriumopløsning
GTP-løsning, Tris-løsning
GTP-opløsning, natriumopløsning
N 1 -Methylpseudo-UTP, natriumopløsning
UTP-løsning, Tris-løsning
UTP-opløsning, natriumopløsning
Koncentration:
100 mM
200 mM
Artikelnummer. 18486548
Brand: Thermo Scientific™ R00044T1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ATP Løsning, Tris Løsning
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 200 mM
Mængde 0.2 mL
Produktlinje TheraPure
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Må kun benyttes til forskning.