Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nukleotider
Artikelnummer. 18476438 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ATP Løsning, Tris Løsning
ATP Opløsning, natriumopløsning
CTP-løsning, Tris-løsning
CTP-opløsning, natriumopløsning
GTP-løsning, Tris-løsning
GTP-opløsning, natriumopløsning
N1-Methylpseudo-UTP, natriumopløsning
UTP-løsning, Tris-løsning
UTP-opløsning, natriumopløsning
Koncentration:
100 mM
200 mM
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Koncentration
18476438 N1-Methylpseudo-UTP, natriumopløsning 100 mM
18416628 ATP Opløsning, natriumopløsning 100 mM
18486548 ATP Løsning, Tris Løsning 200 mM
18436668 CTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18416808 CTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
18426778 GTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18476548 GTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
18436478 UTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18496468 UTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 18476438 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0491T1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 DKK
    1988.65 DKK / 50µL
    Spare 61.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype N1-Methylpseudo-UTP, natriumopløsning
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 100 mM
Mængde 0.05 mL
Produktlinje TheraPure
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Må kun benyttes til forskning.