Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nukleotider
Artikelnummer. 18416628 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ATP Løsning, Tris Løsning
ATP Opløsning, natriumopløsning
CTP-løsning, Tris-løsning
CTP-opløsning, natriumopløsning
GTP-løsning, Tris-løsning
GTP-opløsning, natriumopløsning
N1-Methylpseudo-UTP, natriumopløsning
UTP-løsning, Tris-løsning
UTP-opløsning, natriumopløsning
Koncentration:
100 mM
200 mM
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Koncentration
18416628 ATP Opløsning, natriumopløsning 100 mM
18486548 ATP Løsning, Tris Løsning 200 mM
18436668 CTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18416808 CTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
18426778 GTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18476548 GTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
18436478 UTP-opløsning, natriumopløsning 100 mM
18496468 UTP-løsning, Tris-løsning 200 mM
18476438 N1-Methylpseudo-UTP, natriumopløsning 100 mM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 18416628 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R044T1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 DKK
    406.65 DKK / 200µL
    Spare 12.35 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ATP Opløsning, natriumopløsning
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 100 mM
Mængde 0.2 mL
Produktlinje TheraPure
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Må kun benyttes til forskning.