Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modificerende enzymer
Artikelnummer. 18496768 Shop alle Thermo Scientific produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
10 U, 10μ L
10 U, 100μ L
10.000 U, 250μ L
5000 U, 100μ L
Koncentration:
0,1 U/μ L
1 U/μl
40 U/μl
50 U/μl
Produkttype:
DNase I, RNase-fri
Pyrophosphatase, uorganisk
RNase-hæmmer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Produkttype
18496768 10.000 U, 250μ L 40 U/μl RNase-hæmmer
18446798 5000 U, 100μ L 50 U/μl DNase I, RNase-fri
18416728 10 U, 10μ L 1 U/μl Pyrophosphatase, uorganisk
18476768 10 U, 100μ L 0,1 U/μ L Pyrophosphatase, uorganisk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18496768 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EO038T1
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 40 U/μl
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Enzym RNase-hæmmer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Mængde 10.000 U, 250μ L
Produkttype RNase-hæmmer
Forskningskategori Lægemiddeludvikling
Produktlinje TheraPure
Inhibitorer SDS, urinstof og alle oxiderende reagenser (p-chlormercuribenzoat, opløst oxygen, ioner) i deres højere oxidationstilstande
Inaktiveringstemperatur 75 °C
Form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun benyttes til forskning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.