Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modificerende enzymer
Artikelnummer. 18446798 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 U, 10μ L
10 U, 100μ L
10.000 U, 250μ L
5000 U, 100μ L
Koncentration:
0,1 U/μ L
1 U/μl
40 U/μl
50 U/μl
Produkttype:
DNase I, RNase-fri
Pyrophosphatase, uorganisk
RNase-hæmmer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Produkttype
18446798 5000 U, 100μ L 50 U/μl DNase I, RNase-fri
18496768 10.000 U, 250μ L 40 U/μl RNase-hæmmer
18416728 10 U, 10μ L 1 U/μl Pyrophosphatase, uorganisk
18476768 10 U, 100μ L 0,1 U/μ L Pyrophosphatase, uorganisk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18446798 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN052T1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
  • Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
  • Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
  • Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
  • Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
  • Velegnet til translationel forskning
  • Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
  • Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
  • Analysecertifikater
  • Oprindelsescertifikater
  • TSE/BSE-erklæring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Til brug med (applikation) In vitro transkription
Enzym Dnase I, RNase-fri
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Mængde 5000 U, 100μ L
Produkttype DNase I, RNase-fri
Forskningskategori Lægemiddeludvikling
Produktlinje TheraPure
Inhibitorer Metalchelatorer, overgangsmetaller (f.eks. Zn), SDS, reduktionsmidler (DTT ogβ -mercaptoethanol)
Inaktiveringstemperatur 65 °C
Form Væske
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.