Beskrivelse
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer er designet til avanceret forskning og tidlig udvikling af mRNA-terapi og -vacciner. Disse produkter tilbyder komplette workflow-løsninger fra skabelonforberedelse til RNA-syntese og anbefales til procesforskning og -optimering, proof of concept og prækliniske undersøgelser.
Den høje renhed af TheraPure IVT enzymer sikres ved præcis kvalitetstestning, der omfatter bekræftelse af, at enzymerne er nuklease- og endotoksinfri. Hertil kommer fremstillingsprocessen af TheraPure produkter følger ISO9001 og ISO13485 standarder.
Funktioner
- Praktiske selvstændige enzymer til nem optimering af arbejdsgangen
- Animal-origin-free (AOF) råvarer, der anvendes i fremstillingen
- Ingen risiko for prion- eller animalsk viruskontaminering
- Reproducerbare og ensartede resultater med valideret kvalitetstest
- Overensstemmende med lovgivningen—β -laktamfri fremstillingsteknologi
- Velegnet til translationel forskning
- Letter overgangen til GMP under mRNA-vaccineudviklingsprocessen
- Skalerbar og tilgængelig som OEM-produkt
Den enestående kvalitet af TheraPure produkter understøttes af:
- Analysecertifikater
- Oprindelsescertifikater
- TSE/BSE-erklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 U/μ L |
| Inkubator temperatur | 37 °C |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Eam1104I |
| Kompatibel buffer | 10X Tango Buffer |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Show More |