Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure 2ʹ-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite
Artikelnummer. 30054752 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
Flaske (28-400 tråd)
Ravflaske (20-400 tråd)
Serumflaske
Mængde:
0,25 g
0,5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Mængde
30054752 Serumflaske -
30054432 Ravflaske (20-400 tråd) 0,25 g
17927192 Flaske (28-400 tråd) 0,5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054752 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27160702
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
2'-Fluoro-iBu-G CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet guanosin (G) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-Fluoro-iBu-G CEP er en fosforamidit, der indeholder 5' DMT og nukleosidguanosin (G) med 2'-fluorbeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition anvender den stærkt elektronegative fluor (2'-Fluoro) modifikation en mere termodynamisk stabil A-form helix ved hybridisering til sit mål. Med forbedret affinitet og en vis nukleaseresistens (sammenlignet med 2'-OH) har 2'-F-modifikationen vist sig nyttig i antisense-, siRNA- og aptamerapplikationer. 'Standard grade'-mærkningen angiver et grundlæggende renhedsniveau verificeret med analytiske metoder og bevist egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en ravflaske.
Fås med Serum flaske, 20-400 Finish eller 28-400 Finish halstype.
  • Serumflaskehals-stilen er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
  • 20-400 finish hals-stilen er kompatibel med de fleste Expedite synthesizere.
  • 28-400 finish halsstil er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
  • Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N 2-isobutyryl-2'-fluoroguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel: C44H53FN7O8P
  • Base: G
  • Basebeskyttelse: iBu
  • Formelvægt: 857,4 g/mol
  • CAS-nummer: 144089-97-4
  • HPLC-renhed: >98%
  • 31P NMR-renhed: ≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Serumflaske
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-Fluoro-iBu-G CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype RNA
Form Pulver
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.