Få mere at vide
Teofyllin, TRC
Artikelnummer. 18042020
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042020 100 mg
18052210 5 g
18011230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT343850100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-55-9
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), Caffeine Imp. A (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline (8CI), 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1,3-Dimethylxanthine, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilm, Apnecut, Armophylline, Asmax, Austyn, Bilordyl, Brochoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Chronophyllin, Constant T, Controfilina 200, Diffumal, Duraphyl, Duraphyllin, Egifilin, Elan, Elixophyllin, Elixophylline, Etheophyl, Euphylong, GM 501 SpermMobil, Insanovin, LaBID, Lanophyllin, Lasma, Liquophylline, NSC 2066, Nuelin, Optiphyllin, Parkophyllin, Physpan, Pro-Vent, Pseudotheophylline, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Quibron T, Quibron T/SR, Respbid, Respicur, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Somophyllin CRT, Somophyllin T, Spophyllin retard, Sustaire, Talotren, Telb-DS, Telbans, Telbans Dry Syrup, Teocen 200, Teonova, Teotard, Teotard 350, Tesona, Theo 24, Theo-DS, Theo-Dur, Theo-Nite, Theo-Sav, Theobid, Theobid Duracap, Theochron, Theoclear, Theodel, Theodrip, Theodur Dry Syrup, Theofol, Theograd, Theolair, Theon, Theona P, Theopek, Theophyl, Theophyllin, Theoplus, Theostat, Theotard, Theovent, Throphylline, Unicontin CR, Unifyl, Unilong, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium, phylobid
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Formel vægt 180.0647
Procent renhed >95%