Få mere at vide
Theophyllin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Theofyllin er blevet brugt til at studere dets effekter på rottegenekspression i ubiquitin-proteasom-vejen, som regulerer sædcellegenese og kvaliteten af epididymale sædceller. Theofyllin er også blevet brugt som en intern standard til måling af plasmaniveauer af paracetamol hos mennesker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Theophylline has been used to study its effects on rat gene expression in the ubiquitin-proteasome pathway that regulates spermatogenesis and epididymal sperm quality. Theophylline has also been used as an internal standard for the measurement of plasma paracetamol levels in humans.
Solubility
Soluble in ethanol (moderately), DMSO, alkali hydroxides, ammonia, dilute hyrochloric acid, nitric acid, dilute aqueous acid, and dilute aqueous base. Insoluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline |
| Smeltepunkt | 270°C to 274°C |
| Farve | White |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 454 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 13463 |
| Merck Index | 14,9285 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol (moderately),DMSO,alkali hydroxides,ammonia,dilute hyrochloric acid,nitric acid,dilute aqueous acid,and dilute aqueous base. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 180.16 |
| Vis mere |