Få mere at vide
Theophylline, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493411 250 g
11403421 500 g
11413421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210302483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-55-9
Molekylær formel C7H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.167
InChI nøgle ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline
Farve Hvid
Mængde 250 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Fast stof