Få mere at vide
Theophylline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471078
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16471078 5 g
1 options
Artikelnummer. 16471078 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0809
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
MedChemExpress Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) is a potent phosphodiesterase (PDE) inhibitor, adenosine receptor antagonist, and histone deacetylase (HDAC) activator.
Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) inhibits PDE3 activity to relax airway smooth muscle. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) has anti-inflammatory activity by increase IL-10 and inhibit NF-κB into the nucleus. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) induces apoptosis. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) can be used for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline
Fysisk form Solid
CAS 58-55-9
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8N4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 1,3-Dimethylxanthine Theo-24
Opløselighedsinformation DMSO : 11.11 mg/mL (61.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (27.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99.77%