Få mere at vide
Theophyllin, Lipomed
Beskrivelse
Teofyllin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline |
| CAS | 58-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Theophylline |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 O2 |
| Synonym | 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O |
| IUPAC navn | 1,3-dimethyl-7 H-purin-2,6-dion |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vis mere |