Få mere at vide
Theophyllin, Lipomed
Artikelnummer. 30457611
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457611 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457611 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTPY133FB50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Teofyllin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline
CAS 58-55-9
Analyt- eller komponentnavne Theophylline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N4 O2
Synonym 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7 H-purin-2,6-dion
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 50 mg
Formel vægt 180,0647 g/mol