Få mere at vide
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous, LoGiCal
Artikelnummer. 30464000
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464000 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464000 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1050.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Analyt- eller komponentnavne Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
InChI formel InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Løsningstype Neat
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 420.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 420.1982 g/mol