Få mere at vide
Theophyllin EP Urenhed B (Pentoxifyllin EP Urenhed B), Mikromol™
Artikelnummer. 17960816
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17960816 100 mg
17911846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0176.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Theophyllin EP Urenhed B (Pentoxifyllin EP Urenhed B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
CAS 1076-22-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC navn 3-methyl-7H-purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 166,0491 g/mol