Få mere at vide
Theophylline-d6, TRC
Artikelnummer. 30451769
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30451769 2.5 mg 2.5mg
30450987 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30451769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3438532.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophilline-D6
CAS 117490-39-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 2H6 H2 N4 O2
Mængde 2.5 mg
Synonym Theophylline-d6
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)N(c2nc[nH]c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,3-bis(trideuteriomethyl)-7H-purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 186.2
Formel vægt 186.1024
Procent renhed >95