Få mere at vide
Theophylline-d6 (dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophilline-D6 |
| CAS | 117490-39-8 |
| Molekylær formel | C7 2H6 H2 N4 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Theophylline-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2nc[nH]c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3-bis(trideuteriomethyl)-7 H-purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.2 |
| Formel vægt | 186.1024 g/mol |
| Vis mere |