Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 270,0 °C til 274,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 9436 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 8,3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkaliske opløsninger, let opløselige i ethanol og kloroform |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Theophylline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.