Få mere at vide
Theophylline, 99.51%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11483411 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210302480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Theophylline
CAS 58-55-9
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9951
Molekylær formel C7H8N4O2
Mængde 100 g
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
InChI nøgle ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 180.167
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • THEOPHYLLINE 
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline