Få mere at vide
Theophyllin-7-eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acefylline |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 238.0702 |