Få mere at vide
Theophyllin-7-eddikesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline-7-acetic acid |
| Smeltepunkt | 268 °C til 272 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 279221 |
| Merck Index | 14,24 |
| Formel vægt | 238.2 |
| Procent renhed | 98% |