Få mere at vide
Theophylline-7-acetic acid, 98%
Artikelnummer. 11410363
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410363 25 g 25g
11420363 100 g 100g
11430363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11473.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 652-37-9 | C9H9N4NaO4 | 260.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-37-9
Molekylær formel C9H9N4NaO4
Molekylvægt (g/mol) 260.19
MDL nummer MFCD00022832
InChI nøgle MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Synonym acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
PubChem CID 69550
IUPAC navn 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)eddikesyre
SMIL [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Theophylline-7-acetic acid
Smeltepunkt 268°C to 272°C
Mængde 25 g
Beilstein 279221
Merck Index 14,24
Formel vægt 238.2
Procent renhed 98%