Få mere at vide
Theophylline-7-acetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline-7-acetaldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.0753 |
| Procent renhed | >95% |