missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Theophylline-7-acetaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30133168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133168 50 mg
30136075 250 mg
30008837 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34387050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5614-53-9
Molekylær formel C9H10N4O3
Molekylvægt (g/mol) 222.2
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetaldehyde, 7-(Formylmethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetaldehyde
IUPAC navn 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)acetaldehyde
SMIL >>O=C1N(C)C(N(C)C2=C1N(CC(O)O)C=N2)=O.O=CCN3C=NC(N(C)C(N4C)=O)=C3C4=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Theophylline-7-acetaldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 222.0753
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.