Få mere at vide
Theophylline-13C2d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Theophylline-13C2d6 |
| CAS | 1782458-84-7 |
| Molekylær formel | C513C2H2D6N4O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione-13C2d6, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl- 1H-purine-2,6-dione-13C2d6, 1,3-Dimethylxanthine-13C2d6, Accurbron-13C2d6, Aerobin-13C2d6, Armophylline-13C2d6, Asmax-13C2d6, Bronkodyl-13C2d6, Theophyl-13C2d6, Theoplus-13C2d6, Theostat-13C2d6, Unifyl-13C2d6, Unilong-13C2d6, Xanthium-13C2d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1+1D3,2+1D3 |
| SMIL | O=C1C2=C(N=CN2)N([13C]([2H])([2H])[2H])C(N1[13C]([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.19 |
| Formel vægt | 188.1091 |